SAB5703047
Anti-γ-Tubulin Antibody, clone 6T10A1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CDCBM4, GCP-1, TUBG, TUBGCP1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6T10A1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBG1(7283)
Descrição geral
This gene encodes a member of the tubulin superfamily. The encoded protein localizes to the centrosome where it binds to microtubules as part of a complex referred to as the gamma-tubulin ring complex. The protein mediates microtubule nucleation and is required for microtubule formation and progression of the cell cycle. A pseudogene of this gene is found on chromosome 7. [provided by RefSeq, Jan 2009]
Imunogênio
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human γ-Tubulin .
Aplicação
WB, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2