SAB5703035
Anti-Cytokeratin 1 (KRT1) Antibody, clone 10W8J6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CK1, EHK, EHK1, EPPK, K1, KRT1A, NEPPK
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10W8J6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
70 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.28 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GGGGRGSYGSGGSSYGSGGGSYGSGGGGGGHGSYGSGSSSGGYRGGSGGGGGGSSGGRGSGGGSSGGSIGGRGSSSGGVKSSGGSSSVKFVSTTYSGVTR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT1(3848)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1