Documentos Principais
SAB5703034
Sigma-Aldrich
Anti-TIN2/TINF2 Antibody, clone 4W5P2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
DKCA3, TIN2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4W5P2, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.14 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
NLAEPMEQNPPQQQRLALHNPLPKAKPGTHLPQGPSSRTHPEPLAGRHFNLAPLGRRRVQSQWASTRGGHKERPTVMLFPFRNLGSPTQVISKPESKEEH
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TINF2(26277)
Descrição geral
This gene encodes one of the proteins of the shelterin, or telosome, complex which protects telomeres by allowing the cell to distinguish between telomeres and regions of DNA damage. The protein encoded by this gene is a critical part of shelterin; it interacts with the three DNA-binding proteins of the shelterin complex, and it is important for assembly of the complex. Mutations in this gene cause dyskeratosis congenita (DKC), an inherited bone marrow failure syndrome. [provided by RefSeq, Mar 2010]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-309 of human TIN2/TINF2 (Q9BSI4).
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1