SAB5703014
Anti-Butyrylcholinesterase Antibody, clone 4N2N9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CHE1, CHE2, E1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4N2N9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
90 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1.30 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
ANFAKYGNPNETQNNSTSWPVFKSTEQKYLTLNTESTRIMTKLRAQQCRFWTSFFPKVLEMTGNIDEAEWEWKAGFHRWNNYMMDWKNQFNDYTSKKESCVGL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCHE(590)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1