SAB5702969
Anti-ODC1 Antibody, clone 5R7V10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ODC
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5R7V10, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
53 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
3 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MNNFGNEEFDCHFLDEGFTAKDILDQKINEVSSSDDKDAFYVADLGDILKKHLRWLKALPRVTPFYAVKCNDSKAIVKTLAATGTGFDCASKTEIQLVQS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ODC1(4953)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)