Documentos Principais
SAB5702949
Sigma-Aldrich
Anti-TET1 Antibody, clone 10S0X1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
LCX, Cxxc6, AA517754, BB001228, D10Ertd17, mKIAA1676, D10Ertd17e, 2510010B09Rik
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10S0X1, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
260 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
HNTKSFSSASSTSHLVKDESTDFCPLQASSAETSTCTYSKTASGGFAETSSILHCTMPSGAHSGANAAAGECTGTVQPAEVAAHPHQSLPTADSPVHAEPLTSPSEQLTSNQSNQQLPLLSNSQKLASCQVEDERHPEADEPQHPEDDNLPQLD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TET1(52463)
Descrição geral
Enables methylcytosine dioxygenase activity. Involved in several processes, including dendrite morphogenesis; inner cell mass cell differentiation; and protein O-linked glycosylation. Acts upstream of or within DNA demethylation; regulation of DNA methylation; and regulation of genetic imprinting. Located in nucleus. Is expressed in several structures, including brain; early conceptus; embryo ectoderm; lower urogenital tract; and reproductive system. Orthologous to human TET1 (tet methylcytosine dioxygenase 1).
Imunogênio
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1749-1902 of mouse TET1 (NP_001240786.1).
Aplicação
IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)