SAB5702935
Anti-Cathepsin D Antibody, clone 2B3E8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CLN10,CPSD,HEL-S-130P,Cathepsin D,CTSD
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2B3E8, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.38 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KAIGAVPLIQGEYMIPCEKVSTLPAITLKLGGKGYKLSPEDYTLKVSQAGKTLCLSGFMGMDIPPPSGPLWILGDVFIGRYYTVFDRDNNRVGFAEAARL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTSD(1509)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1