SAB5702933
Anti-p63 Antibody, clone 3M9X7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AIS,B(p51A),B(p51B),EEC3,KET,LMS,NBP,OFC8,RHS,SHFM4,TP53CP,TP53L,TP73L,p40,p51,p53CP,p63,p73H,p73L,TP63
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3M9X7, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
52-68 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
1.55 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MNFETSRCATLQYCPDPYIQRFVETPAHFSWKESYYRSTMSQSTQTNEFLSPEVFQHIWDFLEQPICSVQPIDLNFVDEPSEDGATNKIEISMDCIRMQDSDLSDPMWPQYTNLGLLNSMDQQIQNGSSSTSPYNTDHAQNSVTAPSPYAQPSSTFDALSPSPAIPSNTDYPGPHSFDVSFQQSSTAKSATWTYSTELKKLYC
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP63(8626)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1