Key Documents
SAB5702927
Sigma-Aldrich
Anti-CC2D1A Antibody, clone 5Y6S6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CC2D1A, FREUD-1, Freud-1/Aki1, MRT3, coiled-coil and C2 domain containing 1A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5Y6S6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
130 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.50 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
VLGTAQLKLDALEIACEVREILEVLDGRRPTGGRLEVMVRIREPLTAQQLETTTERWLVIDPVPAAVPTQVAGPKGKAPPVPAPARESGNRSARPLHSLSVLAFDQERLERKILALRQARRPVPPEVAQQYQDIMQRSQWQRAQLEQGGVGIRREYAAQLERQLQFYTEAARRLGNDGSRDAAKEALYRRNLVESELQRLRR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CC2D1A(54862)
Descrição geral
This gene encodes a transcriptional repressor that binds to a conserved 14-bp 5′-repressor element and regulates expression of the 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A gene in neuronal cells. The DNA binding and transcriptional repressor activities of the protein are inhibited by calcium. A mutation in this gene results in nonsyndromic mental retardation-3.
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 750-951 of human CC2D1A (Q6P1N0).
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1