SAB5702880
Anti-MOV10 Antibody, clone 1M7M9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
fSAP113, gb110
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1M7M9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
114 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
AATVTSYLKLLLAPSSKKGKARLSPRSVGVISPYRKQVEKIRYCITKLDRELRGLDDIKDLKVGSVEEFQGQERSVILISTVRSSQSFVQLDLDFNLGFLK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MOV10(4343)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1