SAB5702872
Anti-PIAS2 Antibody, clone 4I6K6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ARIP3, DIP, MIZ, MIZ1, PIASX, PIASX-ALPHA, PIASX-BETA, SIZ2, ZMIZ4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4I6K6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
68 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
3.00 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SPAVQIKIRELYRRRYPRTLEGLSDLSTIKSSVFSLDGGSSPVEPDLAVAGIHSLPSTSVTPHSPSSPVGSVLLQDTKPTFEMQQPSPPIPPVHPDVQLKN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIAS2(9063)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1