Documentos Principais
SAB5702869
Sigma-Aldrich
Anti-HLTF Antibody, clone 8T0I2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HIP116, HIP116A, HLTF1, RNF80, SMARCA3, SNF2L3, ZBU1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
8T0I2, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
rat, human, rat
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8T0I2, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
114 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.04 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TEAGSPTIMLLSLKAGGVGLNLSAASRVFLMDPAWNPAAEDQCFDRCHRLGQKQEVIITKFIVKDSVEENMLKIQNKKRELAAGAFGTKKPNADEMKQAKINEIRTLIDL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLTF(6596)
Descrição geral
This gene encodes a member of the SWI/SNF family. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein contains a RING finger DNA binding motif. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. However, use of an alternative translation start site produces an isoform that is truncated at the N-terminus compared to the full-length protein. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 900-1009 of human HLTF (Q14527).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)