SAB5702862
Anti-Caveolin-2 Antibody, clone 8I4U7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CAV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8I4U7, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
21 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.375 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MGLETEKADVQLFMDDDSYSHHSGLEYADPEKFADSDQDRDPHRLNSHLKLGFEDVIAEPVTTHSFDKVWICSHALFEISKYVMYKFLTVFLAIPLAFIA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAV2(858)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)