SAB5702857
Anti-HSP105/HSPH1 Antibody, clone 9Y7M10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HSP105, HSP105A, HSP105B, NY-CO-25
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9Y7M10, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
105 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSVVGLDVGSQSCYIAVARAGGIETIANEFSDRCTPSVISFGSKNRTIGVAAKNQQITHANNTVSNFKRFHGRAFNDPFIQKEKENLSYDLVPLKNGGVG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPH1(10808)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5702857-100UL | 4065270689368 |