Documentos Principais
SAB5702856
Sigma-Aldrich
Anti-SQS/FDFT1 Antibody, clone 4W10J4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
DGPT, ERG9, SQS, SS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
4W10J4, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
rat, human, rat
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4W10J4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
48 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.60 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MGIGMAEFLDKHVTSEQEWDKYCHYVAGLVGIGLSRLFSASEFEDPLVGEDTERANSMGLFLQKTNIIRDYLEDQQGGREFWPQEVWSRYVKKLGDFAKPE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FDFT1(2222)
Descrição geral
This gene encodes a membrane-associated enzyme located at a branch point in the mevalonate pathway. The encoded protein is the first specific enzyme in cholesterol biosynthesis, catalyzing the dimerization of two molecules of farnesyl diphosphate in a two-step reaction to form squalene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human SQS/FDFT1 (P37268).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)