SAB5702844
Anti-WNK1 Antibody, clone 6C5S6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HSAN2, HSN2, KDP, PPP1R167, PRKWNK1, PSK, p65
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6C5S6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
250 kDa
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.53 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSGGAAEKQSSTPGSLFLSPPAPAPKNGSSSDSSVGEKLGAAAADAVTGRTEEYRRRRHTMDKDSRGAAATTTTTEHRFFRRSVICDSNATALELPGLPL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WNK1(65125)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1