SAB5702841
Anti-Cyclin D3 Antibody, clone 4C5C8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CCND3, cyclin D3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4C5C8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
33 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.185 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MIATGSIGAAVQGLGACSMSGDELTELLAGITGTEVDCLRACQEQIEAALRESLREASQTSSSPAPKAPRGSSSQGPSQTSTPTDVTAIHL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCND3(896)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)