SAB5702839
Anti-MMP12 Antibody, clone 1O3A4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HME, ME, MME, MMP-12
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1O3A4, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
FGFPNFVKKIDAAVFNPRFYRTYFFVDNQYWRYDERRQMMDPGYPKLITKNFQGIGPKIDAVFYSKNKYYYFFQGSNQFEYDFLLQRITKTLKSNSWFGC
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP12(4321)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)