SAB5702798
Anti-[KD Validated] TRAF2 Antibody, clone 3S2A8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MGC:45012,TRAP,TRAP3,TRAF2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3S2A8, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
53 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DGCGKKKIPREKFQDHVKTCGKCRVPCRFHAIGCLETVEGEKQQEHEVQWLREHLAMLLSSVLEAKPLLGDQSHAGSELLQRCESLEKKTATFENIVCVLNREVERVAMTAEACSRQHRLDQDKIEALSSKVQQLERSIGLKDLAMADLEQKVLEMEASTY
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRAF2(7186)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3