Documentos Principais
SAB5702791
Sigma-Aldrich
Anti-Thymidine Kinase 1 Antibody, clone 0V8O2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
TK2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0V8O2, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
26 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.42 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSCINLPTVLPGSPSKTRGQIQVILGPMFSGKSTELMRRVRRFQIAQYKCLVIKYAKDTRYSSSFCTHDRNTMEALPACLLRDVAQEALGVAVIGIDEGQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TK1(7083)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a cytosolic enzyme that catalyzes the addition of a gamma-phosphate group to thymidine. This creates dTMP and is the first step in the biosynthesis of dTTP, which is one component required for DNA replication. The encoded protein, whose levels fluctuate depending on the cell cycle stage, can act as a low activity dimer or a high activity tetramer. High levels of this protein have been used as a biomarker for diagnosing and categorizing many types of cancers. [provided by RefSeq, Oct 2016]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Thymidine Kinase 1 (P04183).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)