SAB5702785
Anti-Caspase-14 Antibody, clone 6E2C1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ARCI12
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6E2C1, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.51 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GEMVKLENLFEALNNKNCQALRAKPKVYIIQACRGEQRDPGETVGGDEIVMVIKDSPQTIPTYTDALHVYSTVEGYIAYRHDQKGSCFIQTLVDVFTKRKG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP14(23581)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1