Documentos Principais
SAB5702784
Sigma-Aldrich
Anti-GABARAPL2 Antibody, clone 8Z8M8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ATG8, ATG8C, GATE-16, GATE16, GEF-2, GEF2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
8Z8M8, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
human, rat, rat
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8Z8M8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
16 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.3 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GSQIVDIDKRKYLVPSDITVAQFMWIIRKRIQLPSEKAIFLFVDKTVPQSSLTMGQLYEKEKDEDGFLYVAYSGENTFGF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Ubiquitin-like modifier involved in intra-Golgi traffic (By similarity. Modulates intra-Golgi transport through coupling between NSF activity and SNAREs activation (By similarity. It first stimulates the ATPase activity of NSF which in turn stimulates the association with GOSR1 (By similarity. Involved in autophagy. Plays a role in mitophagy which contributes to regulate mitochondrial quantity and quality by eliminating the mitochondria to a basal level to fulfill cellular energy requirements and preventing excess ROS production. Whereas LC3s are involved in elongation of the phagophore membrane, the GABARAP/GATE-16 subfamily is essential for a later stage in autophagosome maturation.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 38-117 of human GABARAPL2 (P60520).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)