SAB5702768
Anti-ESRRG Antibody, clone 2W3A9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ERR3, ERRgamma, NR3B3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2W3A9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.51 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MDSVELCLPESFSLHYEEELLCRMSNKDRHIDSSCSSFIKTEPSSPASLTDSVNHHSPGGSSDASGSYSSTMNGHQNGLDSPPLYPSAPILGGSGPVRKL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESRRG(2104)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)