SAB5702767
Anti-STIM1 Antibody, clone 1Z7E3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
D11S4896E, GOK, IMD10, STRMK, TAM, TAM1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1Z7E3, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
85 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.34 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LNHGLDKAHSLMELSPSAPPGGSPHLDSSRSHSPSSPDPDTPSPVGDSRALQASRNTRIPHLAGKKAVAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLKIFKKPLKK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STIM1(6786)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)