Documentos Principais
SAB5702742
Sigma-Aldrich
Anti-Pyruvate carboxylase (PC) Antibody, clone 10S0V1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
PCB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10S0V1, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
130 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.80 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MLKFRTVHGGLRLLGIRRTSTAPAASPNVRRLEYKPIKKVMVANRGEIAIRVFRACTELGIRTVAIYSEQDTGQMHRQKADEAYLIGRGLAPVQAYLHIP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PC(5091)
Descrição geral
This gene encodes pyruvate carboxylase, which requires biotin and ATP to catalyse the carboxylation of pyruvate to oxaloacetate. The active enzyme is a homotetramer arranged in a tetrahedron which is located exclusively in the mitochondrial matrix. Pyruvate carboxylase is involved in gluconeogenesis, lipogenesis, insulin secretion and synthesis of the neurotransmitter glutamate. Mutations in this gene have been associated with pyruvate carboxylase deficiency. Alternatively spliced transcript variants with different 5' UTRs, but encoding the same protein, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Pyruvate carboxylase (PC) (P11498).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)