SAB5702705
Anti-SF3B1 Antibody, clone 4A3G9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
Hsh155, MDS, PRP10, PRPF10, SAP155, SF3b155
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4A3G9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
146 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.27 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAKIAKTHEDIEAQIREIQGKKAALDEAQGVGLDSTGYYDQEIYGGSDSRFAGYVTSIAATELEDDDDDYSSSTSLLGQKKPGYHAPVALLNDIPQSTEQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SF3B1(23451)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1