SAB5702702
Anti-Troponin I1/TnI1 Antibody, clone 5K1U2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SSTNI, TNN1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5K1U2, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
22 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
0.95 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MPEVERKPKITASRKLLLKSLMLAKAKECWEQEHEEREAEKVRYLAERIPTLQTRGLSLSALQDLCRELHAKVEVVDEERYDIEAKCLHNTREIKDLKLKVMDLRGKFKRPPLRRVRVSADAMLRALLGSKHKVSMDLRANLKSVKKEDTEKERPVEVGDWRKNVEAMSGMEGRKKMFDAAKSPTSQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNNI1(7135)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1