Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
SAB5702701
Sigma-Aldrich
Anti-IL11RA Antibody, clone 10Z3S9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
IL11RA, CRSDA, interleukin-11 receptor subunit alpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10Z3S9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.5 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
EIPAWGQLHTQPEVEPQVDSPAPPRPSLQPHPRLLDHRDSVEQVAVLASLGILSFLGLVAGALALGLWLRLRRGGKDGSPKPGFLASVIPVDRRPGAPNL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL11RA(3590)
Descrição geral
Interleukin 11 is a stromal cell-derived cytokine that belongs to a family of pleiotropic and redundant cytokines that use the gp130 transducing subunit in their high affinity receptors. This gene encodes the IL-11 receptor, which is a member of the hematopoietic cytokine receptor family. This particular receptor is very similar to ciliary neurotrophic factor, since both contain an extracellular region with a 2-domain structure composed of an immunoglobulin-like domain and a cytokine receptor-like domain. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 323-422 of human IL11RA (Q14626).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)