Key Documents
SAB5702692
Sigma-Aldrich
Anti-JARID2 Antibody, clone 3L5C5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
JMJ
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3L5C5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
150 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.7mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
FEEGPSRKRPRLQAQRKFAQSQPNSPSTTPVKIVEPLLPPPATQISDLSKRKPKTEDFLTFLCLRGSPALPNSMVYFGSSQDEEEVEEEDDETEDVKTATN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JARID2(3720)
Descrição geral
This gene encodes a Jumonji- and AT-rich interaction domain (ARID)-domain-containing protein. The encoded protein is a DNA-binding protein that functions as a transcriptional repressor. This protein interacts with the Polycomb repressive complex 2 (PRC2) which plays an essential role in regulating gene expression during embryonic development. This protein facilitates the recruitment of the PRC2 complex to target genes. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Mutations in this gene are associated with chronic myeloid malignancies. [provided by RefSeq, May 2012]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human JARID2 (Q92833).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1