Documentos Principais
SAB5702691
Sigma-Aldrich
Anti-WIPI1 Antibody, clone 2F4G9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ATG18, ATG18A, WIPI49
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2F4G9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
49 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.60 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MEAEAADAPPGGVESALSCFSFNQDCTSLATGTKAGYKLFSLSSVEQLDQVHGSNEIPDVYIVERLFSSSLVVVVSHTKPRQMNVYHFKKGTEICNYSYS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WIPI1(55062)
Descrição geral
This gene encodes a WD40 repeat protein. Members of the WD40 repeat family are key components of many essential biologic functions. They regulate the assembly of multiprotein complexes by presenting a beta-propeller platform for simultaneous and reversible protein-protein interactions. Members of the WIPI subfamily of WD40 repeat proteins have a 7-bladed propeller structure and contain a conserved motif for interaction with phospholipids. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human WIPI1 (Q5MNZ9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1