SAB5702688
Anti-VPS35 Antibody, clone 8D3L3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MEM3, PARK17
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8D3L3, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
90 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.38 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
YAGNIIPRLYLLITVGVVYVKSFPQSRKDILKDLVEMCRGVQHPLRGLFLRNYLLQCTRNILPDEGEPTDEETTGDISDSMDFVLLNFAEMNKLWVRMQHQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VPS35(55737)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)