SAB5702678
Anti-14-3-3 gamma Antibody, clone 5R4Q4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
14-3-3GAMMA, PPP1R170
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5R4Q4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
28 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.25 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
VLSLLDNYLIKNCSETQYESKVFYLKMKGDYYRYLAEVATGEKRATVVESSEKAYSEAHEISKEHMQPTHPIRLGLALNYSVFYYEIQNAPEQACHLAKTA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YWHAG(7532)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1