SAB5702659
Anti-MRPS15 Antibody, clone 8Q8T5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MRPS15, DC37, MPR-S15, RPMS15, S15mt, mitochondrial ribosomal protein S15
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8Q8T5, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
28 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
2.50 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSIDQRKKMLKNLRNTNYDVFEKICWGLGIEYTFPPLYYRRAHRRFVTKKALCIRVFQETQKLKKRRRALKAAAAAQKQAKRRNPDSPAKAIPKTLKDSQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MRPS15(64960)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)