SAB5702658
Anti-CHM Antibody, clone 2F7W2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CHM, DXS540, GGTA, HSD-32, REP-1, TCD, CHM, Rab escort protein 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2F7W2, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
101 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.40 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MADTLPSEFDVIVIGTGLPESIIAAACSRSGRRVLHVDSRSYYGGNWASFSFSGLLSWLKEYQENSDIVSDSPVWQDQILENEEAIALSRKDKTIQHVEV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHM(1121)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1