Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB5702655
Sigma-Aldrich
[KO Validated]Anti-HDAC8 Antibody, clone 1O2Y5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CDA07, CDLS5, HD8, HDACL1, MRXS6, RPD3, WTS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
1O2Y5, monoclonal
application:
IF
IHC
IP
WB
reatividade de espécies:
human, rat, rat
técnica(s):
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1O2Y5, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
42 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.3 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MEEPEEPADSGQSLVPVYIYSPEYVSMCDSLAKIPKRASMVHSLIEAYALHKQMRIVKPKVASMEEMATFHTDAYLQHLQKVSQEGDDDHPDSIEYGLGY
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC8(55869)
Descrição geral
Histones play a critical role in transcriptional regulation, cell cycle progression, and developmental events. Histone acetylation/deacetylation alters chromosome structure and affects transcription factor access to DNA. The protein encoded by this gene belongs to class I of the histone deacetylase family. It catalyzes the deacetylation of lysine residues in the histone N-terminal tails and represses transcription in large multiprotein complexes with transcriptional co-repressors. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2009]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HDAC8 (Q9BY41).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC, IF/ICC, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)