SAB5702626
Anti-PEN2/PSENEN Antibody, clone 6J5O4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MDS033, MSTP064, PEN-2, PEN2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6J5O4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
14 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.45 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MNLERVSNEEKLNLCRKYYLGGFAFLPFLWLVNIFWFFREAFLVPAYTEQSQIKGYVWRSAVGFLFWVIVLTSWITIFQIYRPRWGALGDYLSFTIPLGTP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSENEN(55851)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1