Documentos Principais
SAB5702622
Sigma-Aldrich
Anti-PELP1 Antibody, clone 9V9A5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MNAR, P160
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9V9A5, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
160 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.65 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
EPEPGLLLEVEEPGTEEERGADTAPTLAPEALPSQGEVEREGESPAAGPPPQELVEEEPSAPPTLLEEETEDGSDKVQPPPETPAEEEMETETEAEALQEK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PELP1(27043)
Descrição geral
This gene encodes a transcription factor which coactivates transcription of estrogen receptor responsive genes and corepresses genes activated by other hormone receptors or sequence-specific transcription factors. Expression of this gene is regulated by both members of the estrogen receptor family. This gene may be involved in the progression of several types of cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2013]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1000-1100 of human PELP1 (Q8IZL8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)