SAB5702611
Anti-Oncostatin M Antibody, clone 8O8K9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
OSM, oncostatin-M
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8O8K9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
21 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.40 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MGVLLTQRTLLSLVLALLFPSMASMAAIGSCSKEYRVLLGQLQKQTDLMQDTSRLLDPYIRIQGLDVPKLREHCRERPGAFPSEETLRGLGRRGFLQTLN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OSM(5008)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)