Key Documents
SAB5702608
Sigma-Aldrich
Anti-KIF3A Antibody, clone 1C8K4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
FLA10, KLP-20
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1C8K4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
80 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.15 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
YQEMIENYVHWNEDIGEWQLKCVAYTGNNMRKQTPVPDKKEKDPFEVDLSHVYLAYTEESLRQSLMKLERPRTSKGKARPKTGRRKRSAKPETVIDSLLQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIF3A(11127)
Descrição geral
Microtubule-based anterograde translocator for membranous organelles. Plus end-directed microtubule sliding activity in vitro. Plays a role in primary cilia formation. Plays a role in centriole cohesion and subdistal appendage organization and function. Regulates the formation of the subdistal appendage via recruitment of DCTN1 to the centriole. Also required for ciliary basal feet formation and microtubule anchoring to mother centriole.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 600-699 of human KIF3A (Q9Y496).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1