SAB5702597
Anti-HSPA2 Antibody, clone 5C9X0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HSP70-2, HSP70-3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5C9X0, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
70 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.85 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
ILNVTAADKSTGKENKITITNDKGRLSKDDIDRMVQEAERYKSEDEANRDRVAAKNALESYTYNIKQTVEDEKLRGKISEQDKNKILDKCQEVINWLDRNQMAEKDEYEHKQKELERVCNPIISKLYQGGPGGGSGGGGSGASGGPTIEE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA2(3306)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)