SAB5702585
Anti-KIFAP3 Antibody, clone 1S7J7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
FLA3, KAP-1, KAP-3, KAP3, SMAP, Smg-GDS, dJ190I16.1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1S7J7, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.61 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KFRWHNSQWLEMVESRQMDESEQYLYGDDRIEPYIHEGDILERPDLFYNSDGLIASEGAISPDFFNDYHLQNGDVVGQHSFPGSLGMDGFGQPVGILGRPATAYGFRPDEPYYYGYGS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIFAP3(22920)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)