Documentos Principais
SAB5702582
Sigma-Aldrich
Anti-Renin Antibody, clone 1L1B7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HNFJ2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
1L1B7, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1L1B7, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.68 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MDGWRRMPRWGLLLLLWGSCTFGLPTDTTTFKRIFLKRMPSIRESLKERGVDMARLGPEWSQPMKRLTLGNTTSSVILTNYMDTQYYGEIGIGTPPQTFK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... REN(5972)
Descrição geral
Renin catalyzes the first step in the activation pathway of angiotensinogen--a cascade that can result in aldosterone release,vasoconstriction, and increase in blood pressure. Renin, an aspartyl protease, cleaves angiotensinogen to form angiotensin I, which is converted to angiotensin II by angiotensin I converting enzyme, an important regulator of blood pressure and electrolyte balance. Transcript variants that encode different protein isoforms and that arise from alternative splicing and the use of alternative promoters have been described, but their full-length nature has not been determined. Mutations in this gene have been shown to cause familial hyperproreninemia. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Renin (P00797).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)