Documentos Principais
SAB5702571
Sigma-Aldrich
Anti-MAD1/MAD1L1 Antibody, clone 7O2C2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MAD1, PIG9, TP53I9, TXBP181
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7O2C2, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
83 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.35 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
QLEERAEQIRSKSHLIQVEREKMQMELSHKRARVELERAASTSARNYEREVDRNQELLTRIRQLQEREAGAEEKMQEQLERNRQCQQNLDAASKRLREKED
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAD1L1(8379)
Descrição geral
MAD1L1 is a component of the mitotic spindle-assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosome are properly aligned at the metaphase plate. MAD1L1 functions as a homodimer and interacts with MAD2L1. MAD1L1 may play a role in cell cycle control and tumor suppression. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2015]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human MAD1/MAD1L1 (Q9Y6D9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)