SAB5702569
Anti-ATG4B Antibody, clone 9H6M6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
APG4B, AUTL1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9H6M6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
48 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.70 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DRHCNGFPAGAEVTNRPSPWRPLVLLIPLRLGLTDINEAYVETLKHCFMMPQSLGVIGGKPNSAHYFIGYVGEELIYLDPHTTQPAVEPTDGCFIPDESFH
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG4B(23192)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1