SAB5702563
Anti-Rad52 Antibody, clone 7H5K0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
RAD52, DNA repair protein RAD52 homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7H5K0, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
QELIKTLEDNSEKWAVTPDAGDGVVKPSSRADPAQTSDTLALNNQMVTQNRTPHSVCHQKPQAKSGSWDLQTYSADQRTTGNWESHRKSQDMKKRKYDPS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAD52(5893)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1