SAB5702541
Anti-CA125 / MUC16 Antibody, clone 4Z2L4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CA125
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4Z2L4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
270 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.35 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TSTPGTSTVDVGTSGTPSSSPSPTTAGPLLMPFTLNFTITNLQYEEDMRRTGSRKFNTMESVLQGLLKPLFKNTSVGPLYSGCRLTLLRPEKDGAATGVDA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUC16(94025)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1