Documentos Principais
SAB5702516
Sigma-Aldrich
Anti-IL17RA Antibody, clone 6Q2U9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CANDF5, CD217, CDw217, IL-17RA, IL17R, IMD51, hIL-17R
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
6Q2U9, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
rat, mouse
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6Q2U9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
120 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
0.226 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GCSRPAMVLTDPHTPYEEEQRQSVQSDQGYISRSSPQPPEGLTEMEEEEEEEQDPGKPALPLSPEDLESLRSLQRQLLFRQLQKNSGWDTMGSESEGPSA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL17RA(23765)
Descrição geral
Interleukin 17A (IL17A) is a proinflammatory cytokine secreted by activated T-lymphocytes. It is a potent inducer of the maturation of CD34-positive hematopoietic precursors into neutrophils. The transmembrane protein encoded by this gene (interleukin 17A receptor; IL17RA) is a ubiquitous type I membrane glycoprotein that binds with low affinity to interleukin 17A. Interleukin 17A and its receptor play a pathogenic role in many inflammatory and autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis. Like other cytokine receptors, this receptor likely has a multimeric structure. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Feb 2014]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 767-866 of human IL17RA (Q96F46).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)