SAB5702493
Anti-DDR2 Antibody, clone 1M8U7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1M8U7, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
110 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.20 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
WESILLGKFTTASDVWAFGVTLWETFTFCQEQPYSQLSDEQVIENTGEFFRDQGRQTYLPQPAICPDSVYKLMLSCWRRDTKNRPSFQEIHLLLLQQGDE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDR2(4921)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)