SAB5702484
Anti-STAT4 Antibody, clone 10H10O9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SLEB11
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10H10O9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
86 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.05 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAENIPENPLKYLYPDIPKDKAFGKHYSSQPCEVSRPTERGDKGYVPSVFIPISTIRSDSTEPHSPSDLLPMSPSVYAVLRENLSPTTIETAMKSPYSAE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAT4(6775)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1