SAB5702467
Anti-γ-Catenin Antibody, clone 9O2K8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ARVD12, CTNNG, DP3, DPIII, PDGB, PKGB
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9O2K8, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
82 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.35 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
EWQQTYTYDSGIHSGANTCVPSVSSKGIMEEDEACGRQYTLKKTTTYTQGVPPSQGDLEYQMSTTARAKRVREAMCPGVSGEDSSLLLATQVEGQATNLQR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JUP(3728)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1